Learn More
Bis(2-ethylhexyl)terephthalat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(2-ethylhexyl) terephthalate |
CAS | 6422-86-2 |
Schmelzpunkt | -67.0°C |
Dichte | 0.9840g/mL |
Siedepunkt | 400.0°C |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Summenformel | C24H38O4 |
Brechungsindex | 1.4890 to 1.4910 |