Learn More
Bis(2-ethylhexyl)-sebacat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10003280
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-62-3
Summenformel C26H50O4
Molekulargewicht (g/mol) 426.68
MDL-Nummer MFCD00009497
InChI-Schlüssel VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl sebacate, bisoflex, bis 2-ethylhexyl decanedioate, plexol, bisoflex dos, monoplex dos, octoil s, reolube dos, staflex dos, di 2-ethylhexyl sebacate
PubChem CID 31218
IUPAC-Name 1,10-bis(2-ethylhexyl) decanedioate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Azidität 0.15mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -55°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 212°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 215°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4500 to 1.455
Menge 2.5 L
Verseifungszahl 260 to 265mg KOH/g
Beilstein 02,181
Rückstand nach Verdampfung 12% (10g, 6 hrs, 200°C) max.
Merck Index 15,1255
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Viskosität ca 23 mPa.s (20°C)
Formelmasse 426.67
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit