Learn More
Bis[(2-diphenylphosphino)phenyl] Äther, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis[(2-diphenylphosphino)phenyl] ether |
Schmelzpunkt | 184°C to 186°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 7729718 |
Formelmasse | 538.57 |
Reinheit (%) | 98% |