Learn More
Bis[2-(Diisopropylphosphino)ethyl]amin, 10 % w/w Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455776
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bis[2-(Diisopropylphosphino)ethyl]amin wirkt als Ligand und bildet Komplexe mit Ruthenium, das bei der Dehydrierung von Ethanol Anwendung findet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131890-26-1
Summenformel C16H37NP2
Molekulargewicht (g/mol) 305.427
MDL-Nummer MFCD17018778
InChI-Schlüssel FTVIGQGOGIHMBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-di-i-propylphosphino ethyl amine, di 2-diisopropylphosphino ethyl amine, bis 2-diisopropylphosphino ethyl amine, bis 2-diisopropylphosphanyl ethyl amine, bis 2-diisopropylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
PubChem CID 15757160
IUPAC-Name 2-Di(propan-2-yl)phosphanyl-N-[2-di(propan-2-yl)phosphanylethyl]ethanamin
SMILES CC(C)P(CCNCCP(C(C)C)C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine
Dichte 0.884
Strukturformel ([(CH3)2CH]2PCH2CH2)2NH
Brechungsindex 1.418
Menge 1 g
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 305.42
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF