Learn More
Bis[2-(Di-tert.-Butylphosphino)ethyl]amin, 10 % w/w-Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475796
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Diese Verbindung ist an der Übergangsmetallkatalysierung von Aminen zu Acrylsäurederivaten beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944710-34-3
Summenformel C20H45NP2
Molekulargewicht (g/mol) 361.54
MDL-Nummer MFCD17014018
InChI-Schlüssel MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-di-t-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphanyl ethyl amine, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine w/w soln. in thf, bis 2-di-tert-butylphosphino ethyl amine solution, 10 wt. % in thf
PubChem CID 51346231
IUPAC-Name bis[2-(di-tert-butylphosphanyl)ethyl]amine
SMILES CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine
Dichte 0.911
Geruch Unpleasant
Strukturformel ([(CH3)3C]2PCH2CH2)2NH
Brechungsindex 1.418
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 361.53
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine, 10% w/w solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine