Learn More
Biphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463983
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Biphenyl used in combination with Li metal for the generation of activated Ca metal. It is also used as important starting material for the production of polychlorinated biphenyls. It is also an intermediate for the production of a host of other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biphenyl, das in Kombination mit Li-Metall zur Erzeugung von aktiviertem Ca-Metall verwendet wird. Wird auch als wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von polychlorierten Biphenylen verwendet. Ist auch ein Zwischenprodukt für die Herstellung einer Vielzahl anderer organischer Verbindungen
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-52-4
Summenformel C12H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00003054
InChI-Schlüssel ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl, phenylbenzene, diphenyl, 1,1'-diphenyl, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
PubChem CID 7095
ChEBI CHEBI:17097
IUPAC-Name 1,1'-Biphenyl
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biphenyl
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 254°C to 255°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Geruch Pleasant
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1634058
Merck Index 14,3314
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Biphenyl