Learn More
Biphenyl-4,4'-Diboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Biphenyl-4,4'-diboronic acid is used in the preparation of cycloparaphenylenes through Suzuki coupling. It is also employed in the synthesis of 1,3,2-diazaboroine derivatives, which is useful for organic thin-film transistor applications. It plays an important role in the preparation of arylboronates from reactions with catechol, dihydroxynaphthalene and diaminobenzenedithiol, which finds application as organic field-effect transistors and light emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biphenyl-4,4′-Diboronsäure wird bei der Herstellung von Cycloparaphenylenen durch Suzuki-Kopplung verwendet. Wird auch bei der Synthese von 1,3,2-diazaboroine Derivaten eingesetzt, was für organische Dünnschichttransistor-Anwendungen nützlich ist. Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Arylboronaten aus Reaktionen mit Catechin, Dihydroxynaphthalin und Diaminobenzoldithiol, das als organische Feldeffekttransistoren und Leuchtdioden eingesetzt wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Biphenyl-4,4'-diboronic acid |
Schmelzpunkt | ∽300°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2941876 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 241.85 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only