Learn More
Biphenyl-3 -Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is a biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor. It is evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors. It is a reactant involved in coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide and direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Handelt sich um ein biologisches Reagenz, das als boronat-unterstützter fluorogener Chemosensor verwendet wird. Wird auf pharmakologische Aktivität als Fettsäureamid-Hydrolasehemmer bewertet. Ist ein Reaktiosnmittel, das an der Kopplung mit Kaliumcyanat, Chinonen oder fluorhaltigem markiertem N-Hydroxyphthalimid und der direkten C-H-Arylierung von elektronenarmen Heterocyclen beteiligt ist.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Handelt sich um ein biologisches Reagenz, das als boronat-unterstützter fluorogener Chemosensor verwendet wird. Wird auf pharmakologische Aktivität als Fettsäureamid-Hydrolasehemmer bewertet. Ist ein Reaktiosnmittel, das an der Kopplung mit Kaliumcyanat, Chinonen oder fluorhaltigem markiertem N-Hydroxyphthalimid und der direkten C-H-Arylierung von elektronenarmen Heterocyclen beteiligt ist.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Biphenyl-3-boronic acid |
Schmelzpunkt | 206°C to 211°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2836311 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 198.03 |
Reinheit (%) | 98% |