Learn More
Hamilton™ Biotrode Nr.238140
Marke:  Hamilton™ 238140
Artikelnummer. 10126161
  • 348.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0 ±20
12 mm
60 mm
0 °C bis 100 °C
0 bis 100 °C
0 ± 20 mV, 57 bis 59 mV
0 bis 14
Ja, mit Messwerten in Puffer pH 4,01 und pH 7,00