Learn More
Kinematica Biotrana™ Mischer mit hoher Turbulenz für PT3100 D
Mischkopf mit hoher Turbulenz und geringstmöglichen Scherkräften und Energiezufuhr.
Marke: Kinematica 11030314
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auswahl und Anwendungen:
- Schnelle Entfernung und Suspension von Feststoffpartikeln; auch für hochviskose Anwendungen geeignet.
Spezifikation
Mischer mit hoher Turbulenz | |
500 ml bis 10 l | |
250 mm | |
Je 1 |
34 m/s | |
36 mm | |
PT-DA 36/BEC-F25 |