Learn More
Cytiva Biotrak™ Thromboxan B2-Assay
Eine schnelle und empfindliche nicht-isotopische Immunoassay-Methode zur Bestimmung von Thromboxan B2 in Plasma- und Serumproben
Marke:  Cytiva RPN220
Artikelnummer. 11595055
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bereich: 10-1280 pg/ml (0.5-64 pg/Well)
  • Hohe Empfindlichkeit: 0.18 pg/Well, 3.6 pg/ml
  • Zwei-Stunden-Protokoll (maximale Empfindlichkeit bei 15 bis 20 Stunden)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thromboxan B2
Mikrotiterplatte (12 x 8-Well-Streifen mit Esel-Anti-Kaninchen-IgG beschichtet), Thromboxan B2-Peroxidase-Konjugat (lyophilisiert), 2.56 ng-Standard (Thromboxan B2), Antiserum (Kaninchen-Anti-Thromboxan B2, lyophilisiert), TMB-Substrat, Assaypufferkonzentrat, Waschpufferkonzentrat
50 μl
2 h
ELISA
10 bis 1280 pg/ml
Je
1.18 bis 3.6 pg/ml
2 °C bis 8 °C
Thromboxan B2-Assay