Learn More
Cytiva BioTrak™ MMP-2 Aktivitätsassay
Ermöglicht eine einfache, spezifische und präzise quantitative Bestimmung von aktiven oder pro MMP-2-Substanzen in Gewebekulturüberständen, Serum, Plasma, Urin, Synovialflüssigkeit und Gewebehomogenaten
Marke:  Cytiva RPN2631
Artikelnummer. 10301335
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Spezifisch für Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2)
  • Es können entweder die endogenen (natürlich vorkommenden) oder die gesamten (nach der Aktivierung mittels APMA) Aktivitätsstufen in Proben nachgewiesen werden
  • Bereich und Empfindlichkeit entsprechen ELISA
  • Nicht radioaktiv beschichtete Mikrotiterplatten für einfache Handhabung
  • Misst aktive MMPs aus einer Reihe von Spezies, einschließlich Mensch, Maus, Ratte, Kaninchen und Schwein
  • Geeignet für komplexe biologische Proben wie Serum, Plasma, Synovialflüssigkeiten, Gewebeextrakte, Zellkulturüberstände
  • Flexibles Protokoll zur Abdeckung der Anforderungen an Geschwindigkeit und Empfindlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MMP-2
Matrix-Metalloproteinase-2, Biotrak-Assay
96-wells
0,5 ng/ml (kurze Inkubation) 190 pg/ml (längere Inkubation)
ELISA
0.75 ng/ml/ (0.19 ng/ml bei längerer Inkubation möglich)-12 ng/ml (3 ng/ml bei längerer Inkubation möglich)
66000
100 μl
-15°bis -30 °C
Der Assay erkennt die pro- und aktiven Formen von MMP-2.Er reagiert nicht mit anderen MMPs oder TIMPs.Kreuzreaktivität wurde auch bei Kaninchen-, Schwein-, Ratte- und Mausproben nachgewiesen.Pro- und aktive MMP-2/TIMP-2-Komplexe sowie aktive MMP-2/
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302-bei berührung mit der haut: .
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1, 3-diol hydrochloride, zinc chloride, trometamol, S-2444 substrat