Learn More
Cytiva Biotrak™ Leukotrien C4/D4/E4-Assay
Enzym-Immunoassay, geeignet für Plasma- und Zell-/Gewebepräparate
Marke:  Cytiva RPN224
Artikelnummer. 10650806
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bereich: 15-960 pg/ml (0.75-48 pg/Well)
  • Empfindlichkeit: 10 pg/ml (0.5 pg/Well)
  • 5.5-Stunden-Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 960 pg/ml
Je
10 pg/ml
-15 °C bis -30 °C
Leukotrien C4/D4/E4-Biotrak-Assay
Mikrotiterplatte (12 x 8-Well-Streifen mit Ziege-Anti-Ratte-IgG beschichtet), Peroxidase-Konjugat (lyophilisiert), Leukotrien-C4-Standard, Antiserum (lyophilisiert), TMB-Substrat, Assaypufferkonzentrat, Waschpufferkonzentrat
Plasma-, Zell- oder Gewebepräparationen
5.5 h
Für Plasma- und Zell-/Gewebepräparate
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3