Learn More
Cytiva BioTrak™ Human TNFα Easy ELISA
Geeignet für die Verwendung mit Zellkulturüberstands-, Serums-, Plasma- und Fruchtwasserproben
Marke:  Cytiva RPN5967
Artikelnummer. 10107544
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Range: 7.8 bis 500 pg/ml
  • Empfindlichkeit: 2.5 pg/ml
  • Probenentnahme: 100 μl, 210 min, Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TNF-alpha
Analysezertifikat
Je
50 μl
210 min
Quantitativer Nachweis des Human-Tumor-Nekrosefaktors a in Zellkulturüberständen, Humanserum, Plasma, Urin, Synovialflüssigkeit, Fruchtflüssigkeit oder anderen Körperflüssigkeiten
7.8 bis 500 pg/ml
96-Well-Mikrotiterplatte mit Mab (Maus), 2 TNFa Standardkurve, 1 Flasche x 25 ml Waschpuffer 20X Konzentrat, 1 Fläschchen x 15 ml Substratlösung, 1 Fläschchen 12 ml Probenverdünnungsmittel, 1 Fläschchen x 15 ml Stopplösung, 1 haftende Plattenabdeckung
Zellkulturüberstand, Serum, Plasma
1.65 pg/ml
-20 °C
Humanes TNFalpha easy-ELISA