Learn More
Cytiva Biotrak™ Human MMP-1-Assay
Geeignet für die Verwendung mit Zellkulturüberstand-, Serum- und Plasmaproben
Marke: Cytiva RPN2610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spezifisch für Gesamt-MMP-1: erkennt pro-MMP-1, aktive MMP-1 und MMP-1/TIMP-1-Komplex
- Bereich: 6.25 bis 100 ng/ml
- Empfindlichkeit: 1.7 ng/ml
- 5.5 Stunden-Protokoll
Spezifikation
Gehäuse MMP-1 | |
Human | |
Je | |
1,7 ng/ml | |
-15°bis -30 °C | |
ELISA für humanes MMP-1 |
6.25 bis 100 ng/ml | |
Mikrotiterplatte (12 x 8-Well-Streifen mit Maus-Anti-MMP-1 beschichtet), Assaypuffer 1, Assaypuffer 2, 1 ml humaner MMP-1-Standard (rekombinant), Kaninchen-Anti-MMP-1-Antikörper (lyophilisiert), Esel Anti-Kaninchen-HRP (lyophilisiert), Waschpuffer, TMB-Substrat | |
Zellkulturüberstand, Serum, Plasma | |
5.5 h | |
Messung von MMP-Proteinkonzentrationen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- MMP-1,Human, Assay
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-(RPN2610:)100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält (RPN2610:)100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.