Learn More
Molecular Probes™ Biotin-XX Microscale Protein Labeling Kit
Biotin-XX-Kit zur Proteinkennzeichnung im Mikrobereich
Marke:  Molecular Probes™ B30010
774.70 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10207302
  • 1162.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Mikrobereich-Proteinmarkierungskits sind praktisch zum Anbringen einer fluoreszierenden Markierung auf einer kleinen Menge von Antikörpern oder Proteinen (20–100 μg). Die Kits sind in vier Alexa Fluor™ Farben (oder Biotin) erhältlich und bieten alles, was für drei Markierungs- und Trennungsreaktionen benötigt wird.
Wichtige Merkmale von Mikrobereich-Proteinmarkierungskits:
  • Markierte Proteine sind normalerweise innerhalb von 2 Stunden gebrauchsfertig (∼30 Minuten Arbeitsaufwand).
  • Optimiert für 20–100 μg Protein mit einer Molekülmasse zwischen 12 und 150 kDa
  • Gereinigt durch Verwendung von praktischen Spinfiltern mit einer Ausbeute zwischen 60 und 90 %
  • Vor der Markierung müssen die Stabilisierungsproteine aus der Probe entfernt werden
    Stable Reaction Chemistry und Superior Alexa Fluor™ Farbstoffe
    In diesem Microscale Proteinmarkierungskit enthält die reaktive Markierung einen Succinimidyl-(NHS) Ester-Teil, der mit Primäraminen der Proteine stabile Farbstoff-Protein-Konjugate bildet. Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor™ Farbstoffe heller, lichtbeständiger und bei pH-Werten von 4 bis 10 pH-beständiger. Und in der Regel kann bei der Verwendung von Alexa Fluor™ Farbstoffen ohne intramolekulare Unterdrückung ein höherer Grad der Markierung erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Alexa Fluor™ Farbstoffe im sichtbaren und Infrarotspektrum — Kapitel 1.3.
    Weitere Informationen über die Protein- und Antikörpermarkierung
    Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits passend zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierung von A bis Z oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren verschiedenen Kits finden Sie unter Protein- und Nukleinsäuremarkierungskits—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™-Handbuch.
    Wenn Sie das Gesuchte in unserer Bestandsliste nicht finden, erstellen wir für Sie gerne ein Antikörperkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Proteinmarkierungskits
    Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
    20 - 100 µg
    Succinimidyl-(NHS-)Ester
    Proteine
    1 Kit
    Biotin-basiert
    Raumtemperatur
    Biotin-XX