Learn More
Molecular Probes™ Biotin-XX Microscale Protein Labeling Kit with FluoReporter™ Biotin Quantitation Assay Kit
Biotin-XX-Kit zur Proteinkennzeichnung im Mikrobereich mit FluoReporter™ Assay-Kit für die Biotin-Quantifizierung
Marke: Molecular Probes™ B30756
941.38 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Mikrobereich-Proteinmarkierungskits sind praktisch zum Anbringen einer fluoreszierenden Markierung auf einer kleinen Menge von Antikörpern oder Proteinen (20–100 μg). Die Kits sind in vier Alexa Fluor™ Farben (oder Biotin) erhältlich und bieten alles, was für drei Markierungs- und Trennungsreaktionen benötigt wird.Wichtige Merkmale der Proteinmarkierungskits für den Mikrobereich:
Stabile Reaktionschemie und hochwertige Alexa Fluor™ Farbstoffe
Bei Microscale Proteinmarkierungskits enthält der reaktive Farbstoff einen Anteil Tetrafluorphenyl-(TFP)-Ester, der stabiler in Lösung ist als die allgemein verwendeten Succinimidyl-(NHS)-Ester. TFP-Ester reagieren effizient mit primären Aminen von Proteinen und bilden stabile Farbstoff-–Proteinkonjugate. Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor™ Farbstoffe heller, lichtbeständiger und bei pH-Werten von 4 bis 10 pH-Wert-beständiger. Darüber hinaus lässt sich in der Regel bei der Verwendung von Alexa Fluor™ Farbstoffen ohne intramolekulare Unterdrückung ein höherer Markierungsgrad erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Alexa Fluor— Farbstoffe im sichtbaren und Infrarotspektrum™Kapitel 1.3.
Weitere Informationen zur Protein- und Antikörpermarkierung
Wir bieten eine breite Auswahl von Molecular Probes™ Kits zur Markierung von Antikörpern und Proteinen an, die sich für Ihr Ausgangsmaterial und Ihre Versuchsanordnung eignen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierung von A bis Z oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren verschiedenen Kits zu erfahren lesen Sie Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Kapitel 1.2 im Molecular Probes™-Handbuch.
Bestellen Sie ein individuelles Antikörperkonjugat
Wenn Sie in unserem Bestandsverzeichnis nicht das Passende finden, erstellen wir Ihnen gern ein Antikörperkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Proteinmarkierungskit mit Assaykit für die Biotin-Quantifizierung | |
Biotin-basiert | |
FluoReporter™ | |
Biotin-XX |
1 Kit | |
20 - 100 µg | |
Tetrafluorphenyl (TFP)-Ester | |
Proteine |