Learn More
Tocris Bioscience™ Biotin-11-dUTP
Biotin-labeled dUTP
Marke:  Tocris Bioscience™ 6571/200UL
126.99 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18705348
  • 162.00 CHF / 200 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Biotin-11-dUTP is a biotin-labeled dUTP. Commonly used in PCR, nick translation, and reverse transcription. Also frequently used in apoptosis assays. Biotin-labeled DNA may be detected with streptavidin-HRP conjugates.
Spezifikation
Spezifikation
2 '-Deoxy-5-[(1 E)-3-[[6-[[5-[(3 AS,4 S,6 aR)-hexahydro-2-oxo-1 H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]-1-oxohexyl]amino]-1-propen-1-yl]uridine 5 '-(tetra(triethylammonium) triphosphate)
Buffers, Chelators and Reagents
95%
200 μL
C28H45N6O17P3S0.4(C2H5)3N