Learn More
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Einzeln
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Singles sind die perfekte Kombination, die eine kraftreduzierte Spitzenbefestigung und den kraftreduzierten Spitzenabwurf mit vollständiger Abdichtung ermöglicht.
39.20 CHF - 39.86 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Natural |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Modell | epT.I.P.S.™ Singles |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15851475
|
Eppendorf™
0030010027 |
0.1 to 20μL | 100 Tips, einzeln verpackt |
39.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15861475
|
Eppendorf™
0030010043 |
2 to 200μL | 100 Tips, einzeln verpackt |
39.86 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15871475
|
Eppendorf™
0030010060 |
50 to 1000μL | 100 Tips, einzeln verpackt |
39.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Garantiert PCR-rein, steril sowie Pyrogen-, ATP- und DNA-frei
- Für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, der Molekularbiologie und der Zelltechnologie
- Chargennummer und Verfallsdatum befinden sich auf jeder Blisterpackung
- Jede Produktionscharge wird kontinuierlich durch ein unabhängiges Labor geprüft
Spezifikation
Ungefiltert | |
Natural | |
epT.I.P.S.™ Singles | |
Singles | |
epT.I.P.S. |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Biopur™ | |
100 Tips, einzeln verpackt |