Learn More
Watson-Marlow Bioprene – Thermoplastische Schläuche
Die Bioprene Schlauchpumpen haben eine außergewöhnlich lange peristaltische Lebensdauer bei geringer Durchlässigkeit.
Marke: Watson-Marlow 933.0080.J16
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bioprene™ Schläuche für Schlauchpumpen sind konform mit USP-Klasse VI und FDA und eignen sich für biopharmazeutische Prozesse und lebensmittelverarbeitende Betriebe. Die außergewöhnlich lange peristaltische Lebensdauer von Bioprene sorgt für Prozesssicherheit und reduziert so das Risiko in kritischen GMP-Anwendungen. Bioprene ist ein thermoplastischer Elastomer-Schlauch, der aus synthetischen Komponenten hergestellt wird. Bei der Herstellung von Bioprene Schläuchen wird kein Naturgummi (wie Latex) verwendet. Der Rohstoff wurde vollständig nach USP-Klasse VI getestet und entspricht NSF51. Häufige Einsatzzwecke von Bioprene sind biopharmazeutische Herstellungsverfahren wie Dosieren, Fördern und Filtrieren sowie verschiedene Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit Bioprene Endlosschläuchen lässt sich ein Betriebsdruck von 0–2 bar erreichen. Verschiedene LoadSure™ Schlauchelemente erhöhen die Druckkapazität auf bis zu 7 bar.
Spezifikation
Schläuche | |
8 mm | |
5 m | |
Für Bioprene Peristaltikpumpe | |
5 °C | |
Säuren, Laugen | |
Durchscheinend | |
100 psi | |
80 °C |
Autoklavierbar | |
Platinbehandeltes Silikon | |
1,6 mm | |
Für entscheidende biopharmazeutische Prozesse, die ein genaues, zuverlässiges und reproduzierbares Leistungsverhalten erfordern | |
Je 1 x | |
Ausreichend | |
60 (Shore A) | |
176° F |