Learn More
Molecular Probes™ BioNick™ DNA Labeling System
BioNick™ DNA-Kennzeichnungssystem
Marke: Molecular Probes™ 18247015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das BioNick™ DNA-Markierungssystem eignet sich ideal für die Erzeugung biotinylierter DNA-Sonden durch Nick-Translation und ist für die Verwendung in nicht-radioaktiven In-situ-Hybridisierungen optimiert. Diese Sonden können auch in Southern oder Northern Blots, Plaque-Lifts, Kolonie-Hybridisierungen und Dot Blot-Hybridisierungen verwendet werden. Verwendung des BioNick™ DNA-Markierungssystems:Spezifikation
Das BioNick™ DNA-Markierungssystem enthält 10 X dNTP-Mix mit Biotin-14-dATP, 10 X Enzymmischung mit DNA-Polymerase I und DNase I, Kontroll-DNA, Stopppuffer und destilliertem Wasser. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. | |
Biotin | |
DNA (allgemein) | |
Direkte Markierung | |
DNA-Markierungssystem | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Biotin-basiert | |
Sonden (markierte DNA) | |
Ja | |
BioNick™ | |
50 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.