Learn More
Thermo Scientific™ BioLite™ 96W Optical Bottom, Cell Culture-treated Plates with Lid
Thermo Scientific™ BioLite™ cell culture treated 96-well clear bottom plates featuring standard cell culture treated surface, are a limited line of cell culture vessels for a wide range of cell types.
Marke:  Thermo Scientific™ 130336
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17864851
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Experience optimal fluorescence and luminescence in cell culture and microscopic applications with the Thermo Scientific™ BioLite™ cell culture treated 96-well clear bottom plates featuring a black or white polystyrene upper structure to suit a multitude of experimental needs while providing cost efficiency for a wide selection of applications in your cell culture routine.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• Nicht zytotoxisch
• Nicht pyrogen
• BSE/TSE-frei
• RNase-/DNase-frei
• Human-DNA-frei
• Rohstoff der USP Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well
Standardzellkulturbehandelt
Autoklavierbar
Schwarz, optischer Boden
Mikrotiterplatte
96
Flacher Boden (F-Well)
Mit Deckel
96-Well-Platte mit Deckel, schwarz
Biolite™
Ja
Polystyrol
Steril
25