Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradapter
Die Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradapter lassen sich mit dem BIOLiner Rotorbecher zu einem Komplettsystem kombinieren.
Marke: Thermo Scientific™ 75003671
671.53 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradaptern können Sie den Funktionsumfang des BIOLiner Ausschwingrotors erweitern.
Bestellinformationen:
Erhältlich sind sowohl Einzeladapter als auch Flaschen-/Adapterpakete.
- Fassungsvermögen: 3 l bis 980 ml
- Maximale Röhrchenabmessungen (Außendurchmesser x Länge): 98 x 124 mm
Im Lieferumfang enthalten:
75-003-692 enthält eine 750 ml-Flasche mit flachem Boden und alle Rundadapter für den TX-750 Rundbecher und vier konische 500 ml Corning™ Flaschenadapter.
Spezifikation
Rundbecher-Adapter | |
5/7 ml | |
110 mm | |
4 |
5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen | |
14 mm | |
5/7 ml-Blutentnahmeröhrchen |