Learn More
CleanSpace Technology™ BioHood
Das BioHood System ist für den Einsatz mit HALO vorgesehen und wurde speziell für Bioabdichtungseinheiten, Labors und pharmazeutische Reinräume entwickelt.
Marke: CleanSpace Technology™ CS3024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das BioHood System ist mit dem CleanSpace™ HALO Atemschutzgerät kompatibel. Es wurde speziell für Bioabdichtungseinheiten, Labors und pharmazeutische Reinräume entwickelt und bietet Schutz für Augen und Kopf.
- DuPont™ Tyvek™ Material- und Nahttechnologie
- Leicht und langlebig
- Blut- und flüssigkeitsresistent
- Einziges PAPR-Haubendesign, das die Atemschutzmaske beim Tragen vollständig bedeckt und die Kontamination des Geräts minimiert
- Leicht abnehmbar, während die Atemschutzmaske noch getragen wird, um das medizinische Personal beim Ablegen der Haube zu schützen
- Breites Sichtfeld und einzigartiges Design, das das Visier gegen Verrutschen und Bewegung sichert
- Keine Riemen, Schläuche, Beschlagbildung oder Hitze
- Komfortabler Luftstrom ohne Atmungswiderstand
- NIOSH- und CE-Zulassung
- BioHood Teile: BioHood (CS3024), Bio HEPA P3/T3 (CS3025), Ausatemadapter für Bio-Maske (CS3026) – wiederverwendbar und zur Befestigung an der CleanSpace™ HALO Gesichtsmaske (Gesichtsmaske separat erhältlich)
Spezifikation
Weiß | |
Visier aus Polycarbonat | |
CS3025, CS3027 | |
Unsteril |
Flash-gesponnenes Polyethylen | |
Schutz vor Spritzwasser und luftgetragenen Kontaminanten | |
Ja | |
31 x 14 x 10 cm |