Learn More
Sartorius™ Biohit™ Mikropipetten
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges, zuverlässiges Werkzeug für die Flüssigkeitshandhabung sucht. Sartorius™ Biohit™ Proline mechanische Einzelkanalpipetten sind Pipetten mit einstellbarem Bereich, die mit vielen Marken von Pipettenspitzen verwendet werden können.
Marke:  Sartorius™ 720015
267.80 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10450352
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringes Gewicht mit hoher Genauigkeit und Präzision für den professionellen Einsatz
  • Große Auswahl an Pipetten mit einstellbaren oder festen Volumenbereichen
  • Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
  • Entspannter Griff durch ergonomische Fingerauflage
  • Geringeres Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern, die erhältlich sind
  • Kompatibel mit vielen Universalspitzen, einschließlich Optifit und SafetySpace Spitzen
Proline Plus-Modelle verfügen über:
  • Farbcodierung auf der Pipette
  • Vollständig autoklavierbar, mit nur 3 zu reinigenden Teilen
  • Ergonomischeres Design für weniger Kraftaufwand beim Pipettieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO
Autoklavierbar
Mikropipette
Klares Volumen
Ergonomisch
Labor
Ja
Optifit
1
0,5 bis 10 μl
Sicherheitskegel
Ideal für Universitäten und Hochschulen oder jedes Labor, das ein kostengünstiges Tool für den Umgang mit Flüssigkeiten benötigt
Je 1
Chemikalien