Learn More
Molecular Probes™ Biocytin Alexa Fluor™ 488 (Alexa Fluor™ 488 Biocytin, Disodium Salt)
Biocytin Alexa Fluor™ 488 (Alexa Fluor™ 488 Biocytin, Dinatriumsalz)
Marke:  Molecular Probes™ A12924
Artikelnummer. 11563987
  • 730.00 CHF / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die zellundurchlässige, fixierbare, polare Markierungssubstanz Alexa Fluor™ 488 Biocytin kombiniert das grün fluoreszierende Alexa Fluor™ 488 Fluorophor mit Biotin und einem aldehydfixierbaren primären Amin. Polare Tracer werden häufig zur Untersuchung der Zelle-zu-Zelle- und Zellliposomenfusion sowie der Membrandurchlässigkeit und des Transports durch Gap Junctions oder Zellaufnahmen während der Pinozytose verwendet. Dieser wasserlösliche Tracer kann mittels der Whole-Cell-Patch-Clamp-Technik, Iontophorese, osmotischer Lyse von pinozytischen Vesikeln oder vergleichbare Methoden in die Zellen eingebracht werden. Das Biotin ermöglicht den Nachweis und die anschließende Amplifikation mit enzymmodifizierten Streptavidinen einschließlich Meerrettich (HRP) und alkalischer Phosphatase (AP), die mit TSA- bzw. ELF-Technologien verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 μg
Alexa Fluor Farbstoffe
Alexa Fluor™
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Raumtemperatur