Learn More
Ansell BioClean™ Steriler Isolatorfäustling
324.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22919" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe 9,75
Beschreibung
- Hergestellt aus Nitril mit unglaublich niedrigen Partikelkonzentrationen und hervorragenden ESD-Eigenschaften
- Zu 100 % auf Luftdichtigkeit geprüft
- Vollständig validiert für Sterilität mit einem SAL (Sterilisierungsvertrauensgrad) von 10-6
- Die ultrareine Oberfläche gewährleistet den Produktschutz
- Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt
- Passend für Anschlüsse von 10 bis 12 in./254 bis 304 mm
- Zertifizierungen und Tests:
- Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2015 und PPER 2016/425 Modul D
- Entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 der Kategorie 3 – Komplexe Konstruktion für persönliche Schutzausrüstung
- Verarbeitet in einer nach NEBB zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4, entspricht den Anforderungen der Handschuhnormen
- EN 420:2003+A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 und EN 421:2010
- Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015
- Getestet anhand des Permeationsstandards ASTM D6978-05 für zytotoxische Arzneimittel
- Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006
- Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 9,75 |
Dicke (angloamerikanisch) | 21,7 mil |
Dicke (metrisch) | 0,55 mm |
Modell | GGL30NITM9 |
Anschlussgröße (angloamerikanisch) | 10 bis 12 in. |
Anschlussgröße (metrisch) | 25,4 bis 30,5 cm |