Learn More
Ansell BIOCLEAN™ PHARMA COVERS BPC Equipment and Glassware Covers
Breathable microbial barrier covers are easy to apply and remove, lint-free, moisture and puncture resistant, IPA resistant, form fitted, and autoclavable at 121°C.
1710.00 CHF - 6450.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Cover |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015 |
Verschlusstyp | Elastic |
Farbe | White |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30040328
|
Ansell
BPC-005 |
5 cm | 2 in. |
1710.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30040337
|
Ansell
BPC-008 |
8 cm | 3.1 in. |
1775.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30040329
|
Ansell
BPC-010 |
10 cm | 3.9 in. |
1920.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30040333
|
Ansell
BPC-013 |
13 cm | 5.1 in. |
2335.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30040341
|
Ansell
BPC-018 |
18 cm | 7 in. |
2690.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30040326
|
Ansell
BPC-023 |
23 cm | 9 in. |
4045.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30040325
|
Ansell
BPC-030 |
30 cm | 11.8 in. |
4025.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30040346
|
Ansell
BPC-041 |
41 cm | 16.1 in. |
5445.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30040332
|
Ansell
BPC-051 |
51 cm | 20 in. |
6450.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- BioClean Pharma Covers provide product protection from environmental impurities during storage, processing and transportation with the latex-free elastic providing a secure seal.
- They minimize the need for autoclave tape during wrapping and save time when prepping glassware, tubing etc. for autoclaving.
- Easy removal minimizes particulate generation and facilitates aseptic technique.
- Available in diameters 8 cm to 229 cm, bespoke sizing available on request
Spezifikation
Cover | |
EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015 | |
White | |
Covering glassware | |
Polyethylene | |
Yes |
Autoclavable | |
Elastic | |
Limited-use | |
Glassware | |
Non-sterile |