Learn More
Ansell™ BioClean™ RABS/Isolatorstulpe/Handschuhsystem aus Nitril
Artikelnummer. 17302983
Click to view available options
Farbe: Weiß/Natur; Material: Nitril/Neopren; steril; Größe: 8,5
Das BioClean™ Nitril-RABS/Isolierärmel/Handschuhsystem ist ein reines und steriles Ärmel-/Handschuhsystem. Die Nitrilstulpe ist mit einem handspezifischen PCP-Handschuh (BioClean™ BPZS) der Größe 8,5 durch einen Kanalring und O-Ring verbunden.
  • Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln.
  • Die ultrasaubere Oberfläche gewährleistet den Produktschutz.
  • Zu 100 % geprüft.
  • Passend für Anschlüsse von 10 bis 12 in./304 bis 355 mm.
  • Systemlänge (Ärmel und Handschuh): 914 mm/36 in.
  • Paarweise verkauft, einzeln verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ASTM F739 Nein
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Teil 2, Kategorie III
Chlorinated Ja
Reinigung DI-Waschen
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Inhalt und Lagerung Trocken und kühl (< 40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.
Beschreibung Ein System – bestehend aus Hülse, Handschuh der Größe 8,5 (Markierung L) und Kanalring/O-Ring-Einheit, verpackt in einem PE-Innenbeutel; ein System – bestehend aus Ärmel, Handschuh der Größe 8,5 (Markierung R) und Kanalring/O-Ring-Einheit, verpackt in einem PE-Innenbeutel; zwei Innenbeutel (zwei Systeme – ein L, ein R) pro äußerem PE-Beutel; 10 Außenbeutel pro ausgekleideter weißer Correx-Box.
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor
Farbe Weiß, Naturfarben
Finger Thickness (English) 7,09 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril, Latex getaucht
Palm Thickness (English) 0,15 mil
Palm Thickness (Metric) 5,91 mm
Größe 8,5
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248 °F
Temperature (Metric) Max 120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil/4,33 mil
Dicke (metrisch) 0,50 mm/0,11 mm
Fingerhandschuh Vollständig, strukturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Fertigung, Laborforschung und -entwicklung, Rohstoffe und Vorbereitung, biotechnologische Herstellung, Abteilung für sterile Verarbeitung, Halbleiterfertigung
Geschlecht Unisex
Enthält Kanalring, O-Ring
Manufacturing/QMS Audit Standards Herstellung gemäß QMS-Prüfungsstandards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Verpackungsart PE-Beutel, Correx Polyethylen-Box
Anschlussgröße (angloamerikanisch) 10 bis 12 in.
Anschlussgröße (metrisch) 304 bis 355 mm
Menge 20/Packung
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 914 mm