missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ BioClean Jade™ sterile Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
10
5, 5,5
6, 6,5
7, 7,5
8, 8,5
9
Beschreibung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Texturiert für besseren Halt
- Doppelt überziehbar
- Ohne Beschleuniger
- Hypoallergen
- Puderfrei, latexfrei
- Hervorragende antistatische Eigenschaften
- Gerolltes Bündchen
- Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
Güte | EU GMP Klasse A |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'