Learn More
Nitritex™ BioClean Jade™ sterile Nitrilhandschuhe
Catalog Number 15218178
Click to view available options
Größe:
10
5, 5,5
6, 6,5
7, 7,5
8, 8,5
9
Hypoallergen und mit ausgezeichneten antistatischen Eigenschaften. Nitritex™ BioClean Jade™ sterile Nitrilhandschuhe sind beidseitig tragbare, beschleunigerfreie, puderfreie Handschuhe mit Rollrand und einer texturierten Oberfläche für besseren Halt.
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Texturiert für besseren Halt
  • Doppelt überziehbar
  • Ohne Beschleuniger
  • Hypoallergen
  • Puderfrei, latexfrei
  • Hervorragende antistatische Eigenschaften
  • Gerolltes Bündchen
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Farbe Grün
Einwegprodukt Ja
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Güte EU GMP Klasse A
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraum-Handschuhe
Größe 5, 5,5
Sterilität Steril
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Verpackungsart Im Beutel
Menge 200 Paar
Länge (angloamerikanisch) 12 Zoll
Länge (metrisch) 300 mm