Learn More
Nitritex™ BioClean Elite™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Latex
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- Naturkatuschuklatex bietet außergewöhnliche Flexibilität und Komfort
- Langer Handschuh (300 mm / 12 in.) für Unterarmschutz
- Anatomisch geformt für verbesserten Tragekomfort
- Mit Rollrand für einfaches Anziehen
- Geeignet als doppelter Handschuh
- Verarbeitet, um die Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A zu gewährleisten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN420:2003, EN455 (1, 2, 3) und EN374 (1, 2, 3:2003) |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Saubere, glatte Oberfläche |
Güte | EU GMP Klasse A |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 9 |