Learn More
Nitritex™ BioClean Elite™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Latex
Catalog Number 15208138
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Premium-Latex-Unterhandschuh. Nitritex™ BioClean Elite™ sterile Latex-Reinraumhandschuhe sind anatomisch geformte Handschuhe für die Verwendung in einer sterilen Reinraumumgebung. Jedes Paar wird in einer inneren Kunststofftasche versiegelt, die dann in einem EasyTear™ PE-Beutel versiegelt wird, um die Integrität der Verpackung zu gewährleisten.
  • Naturkatuschuklatex bietet außergewöhnliche Flexibilität und Komfort
  • Langer Handschuh (300 mm / 12 in.) für Unterarmschutz
  • Anatomisch geformt für verbesserten Tragekomfort
  • Mit Rollrand für einfaches Anziehen
  • Geeignet als doppelter Handschuh
  • Verarbeitet, um die Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A zu gewährleisten
Zertifizierung/Konformität EN420:2003, EN455 (1, 2, 3) und EN374 (1, 2, 3:2003)
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Ja
Oberflächenbehandlung außen Saubere, glatte Oberfläche
Güte EU GMP Klasse A
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Verpackungsart Im Beutel
Menge 200 Paar
Länge (angloamerikanisch) 12 Zoll
Länge (metrisch) 300 mm