Learn More
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze Artikelnummer.: 15656097
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15656097
XL
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
N/A
Artikelnummer. 15656097
Marke: Ansell SBDSHXL
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N/A
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Reinraumoveralls mit Kapuze bieten tatsächlich aseptisches Ankleiden. Zur Vermeidung eines Berührens der Außenseite markieren innen liegende farbige Druckknöpfe die sicheren Berührungspunkte. Strategisch platzierte Druckknöpfe zum Halten und Entfernen beim Verschließen des Reißverschlusses sowie eine abnehmbare Reißverschlusslasche stellen ein vollständig aseptisches Ankleiden sicher.
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
  • Schnellverschluss mit Druckknöpfen für berührungsloses Anziehen
  • Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
  • Reißverschluss vorn
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-DRUM getestet
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe XL
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Standard
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Gebunden, Genäht
Sterilität Steril
Widerstand Chemicals
Beschichtung Uncoated
Kragenform Elastic Hooded
Rückenausführung Elastisch
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Latexfrei Yes
Modell S-BDSH
Anzahl Taschen None
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 42 bis 45 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 108 bis 116 cm
Ärmelausführung Long sleeve with elasticated cuff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie
Breite (angloamerikanisch) Brust 42 to 45 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6 Fuß 0 Zoll bis 6 Fuß 2 Zoll
Höhe (metrisch) 164 bis 170 cm
Verpackung One piece aseptically folded per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (20 pieces). Please note: sizes 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 8XL are 15 coveralls per carton.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer25-0855 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog NumberS-BDSH-XL
    Chargennummer25-0699 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2025 Catalog NumberS-BDSH-XL
    Chargennummer25-0853 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum03/06/2025 Catalog NumberS-BDSH-XL
    Chargennummer25-0855 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum03/06/2025 Catalog NumberS-BDSH-XL
    Chargennummer25-0699 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum03/06/2025 Catalog NumberS-BDSH-XL
    N/A
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze >