Learn More
Ansell™ BioClean™ Clean Isolatorfäustling aus Nitril
Click to view available options
Farbe: Weiß; Material: Nitril; Größe: 9,75
Beschreibung
- Getestet gemäß ASTM D6978-05 für den Umgang mit chemotherapeutischen Arzneimitteln
- Zu 100 % auf Wasserdichtigkeit getestet
- Die ultrareine Oberfläche gewährleistet den Produktschutz
- Speziell gegen Ermüdung der Hände entwickelt
- Passend für Anschlussgröße 10 in./254 mm
- Kompatibel mit Autoklav
- Gewaschen und verpackt in ISO 4-Reinraum
- Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel
Spezifikation
ASTM F739 | Nein |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Teil 2, Kategorie III |
Chlorinated | Ja |
Reinigung | DI-Waschen |
Cleanroom Class | Klasse 10/ISO 4, EU-GMP-Gütegrad A |
Inhalt und Lagerung | Trocken und kühl (< 40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren. |
Beschreibung | Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem zweiten PE-Innenbeutel; ein zweiter Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro ausgekleideter innerer, weißer Correx-Polyethylen-Box |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Labor |