Learn More
Benchmark Scientific™ BioClave Research Autoclaves
Available in 8 L, 18 L, and 28 L chamber volumes, the BioClave Research Autoclaves are benchtop, stand-alone units that include mechanical and electrical safety interlocks. Operation is fully automatic, simply pick the appropriate program and press start.
5295.00 CHF - 13490.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Front-loading Benchtop Autoclave
Temperatur (angloamerikanisch) 250°F to 273°F
Temperatur (metrisch) 121°C to 134°C
Display Digital
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17904422
Unterlagen ansehen
Benchmark Scientific™
B4000-18-E
18 L
7325.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17924422
Unterlagen ansehen
Benchmark Scientific™
B4000-28-220
28 L
13490.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17934422
Unterlagen ansehen
Benchmark Scientific™
B4000-M-E
8 L
5295.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Designed specifically for the sterilization of laboratory research tools
  • Fully automatic operation - just press start
  • Built in water tank - no external connection needed
  • 8 L, 18 L and 28 L models
  • All models small enough for benchtop use
Spezifikation
Spezifikation
Front-loading Benchtop Autoclave
121°C to 134°C
Unsteril
250°F to 273°F
Digital