Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts System zur biochemischen Kennzeichnung: Bacillus spp.
System zur biochemischen Kennzeichnung für Bacillus spp. aus Lebensmitteln und anderen Umweltproben.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts MID-66CE
Additional Details : Gewicht : 1.90000kg
Beschreibung
- System zur biochemischen Kennzeichnung mit vierundzwanzig Substraten.
- Aus einer Reihe verschiedener Technologien für den spezifischen Nachweis von Bacillus spp. aus Lebensmittel- und anderen Umweltproben.
- Aus einer Reihe einfacher, zuverlässiger bakterieller Identifikationssysteme für Lebensmittel-, Umwelt- und Industrielabore.
- Diese Tests versorgen Fachleute mit den erforderlichen Informationen, um angemessenes Patientenmanagement effektiver zu gestalten.
- Das Sortiment wird schnell erweitert und umfasst die breiteste Palette an mikrobiologischen Testlösungen.
Spezifikation
Identifizierung von Bacillus spp. | |
20 Tests |