Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO Silikonstopfen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Hirschmann™ SILICOSEN Silikonstopfen sind speziell verarbeitete Kulturstopfen mit kontinuierlichen Blasen zur Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.
Marke:  Hirschmann™ 8905932
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10776443
  • 158.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Grobe Porenstruktur
  • Gute Luftdurchlässigkeit
  • Chemikalien- und temperaturbeständig
  • Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
22 bis 30 mm
24 mm
Orange
Stopfen
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien
10/Pckg.
Silikon