Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO Silikonstopfen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Hirschmann™ SILICOSEN Silikonstopfen sind speziell verarbeitete Kulturstopfen mit kontinuierlichen Blasen zur Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.
Marke: Hirschmann™ 8905942
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Grobe Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
30 bis 40 mm | |
32 mm | |
Orange | |
Stopfen |
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien | |
10/Pckg. | |
Silikon |