Learn More
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände
Econix™ Bio-bins™ 5L Behälter aus Pappe für nicht spitze Gegenstände eignen sich zur Entsorgung von Einwegutensilien und zur Vermeidung einer Überfüllung durch nicht spitze klinische Abfälle. Der längere Behälterboden ermöglicht eine flach liegende Aufbewahrung von Labor- und Operationsbedarf für den Einmalgebrauch.
Marke: Econix™ BEXBB30OR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spezifikation
30 l | |
Temporär und permanent | |
Orange | |
290 mm | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Pappe |
UN3291. | |
Platzsparend flach zusammenklappbar | |
500 mm geschlossen, 650 mm offen | |
10 Packungen | |
290 mm | |
Für infektiösen Abfall mit geringem Risiko | |
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände |