Learn More
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände
GREENER_CHOICE
Econix™ Bio-bins™ 5L Behälter aus Pappe für nicht spitze Gegenstände eignen sich zur Entsorgung von Einwegutensilien und zur Vermeidung einer Überfüllung durch nicht spitze klinische Abfälle. Der längere Behälterboden ermöglicht eine flach liegende Aufbewahrung von Labor- und Operationsbedarf für den Einmalgebrauch.
Marke:  Econix™ BEXBB5OR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12933675
  • 323.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
  • 96 % nicht-Kunststoff
  • Stabile, wasserdichte Konstruktion
  • Auslaufsicherer, integrierter Deckel
  • Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
  • UN 3291 zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
5 l
Temporär und permanent
Orange
160 mm
Unsteril
Autoklavierbar
Pappe
UN3291.
Platzsparend flach zusammenklappbar
370 mm
100/Packung
160 mm
Für infektiösen Abfall mit geringem Risiko
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände