Learn More
Econix™ Bio-bins™ Behälter aus Papier für nicht spitze Gegenstände
Econix™ Bio-bins™ 5L Behälter aus Pappe für nicht spitze Gegenstände eignen sich zur Entsorgung von Einwegutensilien und zur Vermeidung einer Überfüllung durch nicht spitze klinische Abfälle. Der längere Behälterboden ermöglicht eine flach liegende Aufbewahrung von Labor- und Operationsbedarf für den Einmalgebrauch.
Marke: Econix™ BEXBBPIP6OR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spezifikation
6 l | |
Temporär und permanent | |
Orange | |
500 mm | |
40 Packungen | |
Autoklavierbar | |
Papier |
UN3291. | |
Konisch für einfache Stapelbarkeit | |
160 x 160 x 500 mm | |
160 mm | |
160 mm | |
Für infektiösen Abfall mit geringem Risiko | |
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände |