Learn More
Brannan™ Bimetall-Thermometer mit Rundskala
Zur Messung der Temperatur von flachen Oberflächen wie Heizplatten. Brannan™ Bimetall-Zeigerthermometer werden von 50 °C bis 400 °C skaliert
Marke:  Brannan™ 32/300/0
Artikelnummer. 13069272
  • 102.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Stiel ist 39 mm lang und hat ein Kupferende mit einem Durchmesser von 25 mm
  • Skalenscheibe hat einen Durchmesser von 46 mm
Spezifikation
Spezifikation
46 mm
400 °C
50 °C
50° bis 400 °C