Learn More
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v1.1, for 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Dieses Kit enthält zwei Standardröhrchen, die zur Generierung eines Spektrums verwendet werden, das für die Analyse von mit BigDye Terminator v1.1 markierten DNA-Fragmenten auf den Genanalysatoren der Serien 31xx, 3500, SeqStudio™ und SeqStudio Flex erforderlich ist.
Marke:  Applied Biosystems™ 4336824
353.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21975" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15711826
  • 372.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Dieses Kit enthält zwei Röhrchen mit Standards zur Erzeugung eines Spektralwerts auf den Genanalysatoren 3100 und 3100-Avant™. Jedes Röhrchene enthält eine Mischung aus vier verschiedenfarbigen fluoreszierenden Farbstoffen, die als DNA-Fragmente gekennzeichnet sind.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit enthält zwei Standardröhrchen, die zur Generierung eines Spektrums verwendet werden, das für die Analyse von mit BigDye Terminator v1.1 markierten DNA-Fragmenten auf den Genanalysatoren der Serien 31xx, 3500, SeqStudio und SeqStudio Flex erforderlich ist. Jedes Röhrchen enthält ein Gemisch aus vier verschiedenen Farben für fluoreszierende, farbstoffmarkierte DNA-Fragmente, die in 1X TE-Puffer suspendiert werden.
Bestellinformation
1 Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen. Nicht einfrieren.
31xx Serie Genanalysator, SeqStudio™ Genanalysator, 3500 Serie Genanalysatoren, SeqStudio Flex Serie Genanalysatoren
ROX, TAMRA™, Rhodamin 110, Rhodamin 6G
Matrix Standard
Nasseis
Kit
Sequenzierung
BigDye™ Terminator, BigDye™
1 Kit