Beschreibung
Methiodide form of classical GABAA receptor antagonist (+)-bicuculline . More water-soluble and stable. Non-GABA receptor-mediated actions reported, including actions on calcium-dependent potassium channels.
Methobromide Salt and Methochloride Salt also available.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (-)-Bicuculline methiodide |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 509.3 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(-)-Bicuculline methiodide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur