Learn More
Tocris Bioscience™ BIBO 3304 trifluoroacetate
Highly selective NPY Y1 receptor antagonist
475.00 CHF - 1875.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[(1R)-1-[[[[4-[[(Aminocarbonyl)amino]methyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl]-α-phenyl-benzeneacetamide ditrifluoroacetate |
---|---|
CAS | 2310085-85-7 |
Prozentgehaltsbereich | >98% |
Löslichkeit | Soluble to 100mM in DMSO |
Summenformel | C29H35N7O3.2CF3CO2H |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18005592
|
Tocris Bioscience™
2412/10 |
10 mg |
475.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18085042
|
Tocris Bioscience™
2412/50 |
50 mg |
1875.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
High affinity NPY Y1 receptor antagonist (IC50 values are 0.38 and 0.72 nM at human and rat receptors respectively) that displays > 2600-fold selectivity over Y2, Y4 and Y5 receptors. Inhibits NPY- and fasting-induced feeding in vivo following central administration. Also antagonizes anxiolytic-like effects of NPY.Spezifikation
N-[(1R)-1-[[[[4-[[(Aminocarbonyl)amino]methyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl]-α-phenyl-benzeneacetamide ditrifluoroacetate | |
>98% | |
C29H35N7O3.2CF3CO2H |
2310085-85-7 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Observed MW: 757.69 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei 4 °C lagern
Nur für Forschungszwecke