Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Blue Autoclaveable Wrapper
When secured with autoclave tape or elasticized bands, Keystone Cleanroom Product’s Blue BHD wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
Marke: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET3636
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Entwickelt für die Dampfsterilisation
- Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
- Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
- Ausreichende Mikrobenbarriere
- Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
- Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
- In ISO-zertifizierten Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Specifications
Autoklavierbar | |
Keine | |
Ja | |
Pharmazie, Krankenhaus, Medizin, Zahnmedizin | |
Unsteril | |
91 cm |
COC | |
Blau | |
Dampfsterilisierung | |
Nicht gewebter Stoff | |
36 x 36 in. | |
91 cm |