Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Schutzkartuschen für Phenyl/Hexyl
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
412.25 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 10 mm
Stationäre Phase Phenyl/Hexyl
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direct-Connection oder freistehender Halter sind separat erhältlich.
Produkte 1
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10107524
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73005-012101
2.1 mm 5 μm
412.25 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
Eigenschaften der Betasil Phenyl/Hexyl Festphase
  • Ligand auf 100Å Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
  • Betasil Phenyl/Hexyl-Säulen bieten eine einzigartige Selektivität
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
Phenyl/Hexyl