Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Javelin™ 18-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
470.15 CHF - 480.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
Stationäre Phase | BetaBasic 18 |
Produktlinie | Beta |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11508730
|
Thermo Scientific™
71505-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
470.15 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11563251
|
Thermo Scientific™
71505-022106 |
2.1 mm | 20 mm | 5 μm |
470.15 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11588720
|
Thermo Scientific™
71505-012106 |
2.1 mm | 10 mm | 5 μm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Hoch effiziente und reproduzierbare Thermo Scientific Säulen
- 150 Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
- Überragende pH-Stabilität
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
5 μm | |
BetaBasic 18 | |
Beta |