Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
In limitierten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
758.06 CHF - 869.33 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Zur Verwendung mit | LC/MS, APCI |
Partikelgröße | 3 μm |
pH | 2 bis 12 |
Porengröße | 150 Å |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10487994
|
Thermo Scientific™
71503-034630 |
30 mm | 4,6 mm |
758.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10210765
|
Thermo Scientific™
71503-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
794.04 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10456694
|
Thermo Scientific™
71503-054030 |
50 mm | 4 mm |
758.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10270805
|
Thermo Scientific™
71503-054630 |
50 mm | 4,6 mm |
758.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10426684
|
Thermo Scientific™
71503-102130 |
100 mm | 2,1 mm |
862.41 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10477483
|
Thermo Scientific™
71503-104630 |
100 mm | 4,6 mm |
824.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10360744
|
Thermo Scientific™
71503-152130 |
150 mm | 2,1 mm | N/A | |||||
10291235
|
Thermo Scientific™
71503-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
869.33 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Die Porengröße eignet sich für kleine Moleküle, Peptide und Proteintrennung nach vorherigem Verdau
- Überragende pH-Stabilität
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
3 μm | |
150 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
LC/MS, APCI | |
2 bis 12 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |
Ja |